Learn More
Dihydrofuran-3(2h)-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10430954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10430954 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10490764 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10430954 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08444DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 22929-52-8
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD07778393
InChI-Schlüssel JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxotetrahydrofuran, dihydrofuran-3 2h-one, dihydro-3 2h-furanone, dihydrofuran-3-one, dihydro-furan-3-one, tetrahydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, dihydro, 3-oxo-1,4-epoxybutane, tetrahydrofuran-3-yloxy
PubChem CID 529392
IUPAC-Name Oxolan-3-on
SMILES C1COCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrofuran-3(2H)-one
CAS Min. % 95.0
Menge 5 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 95%
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 95%