Learn More
Dihydrogenhexafluorozirconat, 45 % w/w wässr. Lösg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338268 2 kg 2 Kilogramm
11328268 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11338268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039462.A3
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dihydrogen hexafluorozirconate is used in manufacturing of optical glass and fluozirconate. It acts as a precursor to zirconium dioxide ceramic thin films. Further, it is used for surface pretreatments on steel to prevent corrosion. In addition to this, it is used in the production of the atomic energy industry, advanced electrical materials and refractories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12021-95-3
Summenformel F6H2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD00082965
InChI-Schlüssel PZFQYBOZXGWNAM-UHFFFAOYSA-H
Synonym Hexafluorozirconic acid; Hydrogen hexafluorozirconate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrogen hexafluorozirconate
Farbe Farblos
Dichte 1.51 g/mL
Menge 2 kg
UN-Nummer UN2922
Löslichkeitsinformationen Miscible with acid-base solutions.
Formelmasse 207.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 45% w/w wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit