Learn More
(-)-Dihydroquinin, TRC
Artikelnummer. 30386591
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386591 10 g
30381635 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30386591 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44991510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 522-66-7
Summenformel C20 H26 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 326.43
Synonym Cinchonan-9-ol, 10,11-dihydro-6'-methoxy-, (8α,9R)-, Hydroquinine (6CI,7CI,8CI), (-)-10,11-Dihydroquinine, (-)-Dihydroquinine, (-)-Hydroquinine, (8α,9R)-10,11-Dihydro-6'-methoxycinchonan-9-ol, 10,11-Dihydroquinine, Dihydroquinine, NSC 41799
IUPAC-Name (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-(6-Methoxychinolin-4-yl)Methanol
SMILES CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@H]2[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Dihydroquinine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
Formelmasse 326.1994