Learn More
Dihydrotetrakis(triphenylphosphin)ruthenium, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dihydrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium |
| CAS | 19529-00-1 |
| Summenformel | C72 H62 P4 Ru |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium, Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II), Dihydridrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium, Dihydrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II) |
| InChI-Formel | InChI=1S/4C18H15P.Ru.2H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;;; |
| SMILES | c1ccc(cc1)[P](c2ccccc2)(c3ccccc3)[RuH2]([P](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)([P](c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9)[P](c%10ccccc%10)(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12 |
| IUPAC-Name | Dihydrido-tetrakis(triphenyl-λ ^{4}-Phosphanyl)ruthenium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1152.25 |
| Formelmasse | 1152.2845 |