Learn More
Diiodoacetonitrile, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diiodoacetonitrile |
| CAS | 959961-04-7 |
| Summenformel | C2HI2N |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2,2-Diiodoacetonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2HI2N/c3-2(4)1-5/h2H |
| SMILES | IC(I)C#N |
| IUPAC-Name | 2,2-diiodoacetonitrile |
| Molekulargewicht (g/mol) | 292.84 |
| Formelmasse | 292.8198 |