Learn More
Diiodmethan, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442817 250 g 250 Gramm
11458790 25 g 25 Gramm
11432817 50 g 50 Gramm
11468790 100 g 100 Gramm
11478790 500 g 500 Gramm
11422817 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11442817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15457.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.48 €
    144.65 € / 250 Gramm
    Sparen 32.83 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-11-6 | CH2I2 | 267.84 g/mol
Diiodomethane is used to determine the density of minerals and other solid samples due to its high density. It is used as an optical contact liquid to determine the refractive index of certain gemstones. In simmons-smith reaction, it acts as a reagent to generate methylene (carbine) free radical. It reacts with olefins to prepare cyclopropanes with high stereo specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diiodomethan wird aufgrund seiner hohen Dichte zur Bestimmung der Dichte von Mineralien und anderen festen Proben verwendet. Es wird als optische Kontaktflüssigkeit zur Bestimmung des Brechungsindexes bestimmter Edelsteine verwendet. In der Simmons-Smith-Reaktion wirkt es als Reagenz zur Herstellung des freien Radikal Methylen (carbin). Es reagiert mit Olefinen, um Cyclopropane mit hoher Stereo-Spezifität vorzubereiten.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkalimetallsalzen, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Metallen, Lithium, Kalium, Natrium, Natriumoxiden und Legierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-11-6
Summenformel CH2I2
Molekulargewicht (g/mol) 267.84
MDL-Nummer MFCD00001079
InChI-Schlüssel NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
PubChem CID 6346
IUPAC-Name Diiodomethan
SMILES ICI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diiodomethane
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt 5°C to 6°C
Dichte 3.322
Siedepunkt 180°C to 181°C (decomposition)
Flammpunkt None
Prozentgehaltsbereich 99%, stab.
Brechungsindex 1.74
Menge 250 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1696892
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,6066
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 267.84
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit