Learn More
Diiodmethan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diiodomethane |
| CAS | 75-11-6 |
| Summenformel | CH2I2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Methylene Diiodide, Methylene Iodide, NSC 35804 |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2 |
| SMILES | ICI |
| Molekulargewicht (g/mol) | 267.84 |
| Formelmasse | 267.8246 |