Learn More
Diisobutylaluminiumhydrid, 1.0 M Lösung in Heptan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10119332 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10119332 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
10303023 100 ml AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10119332
Marke: Thermo Scientific Acros 201058000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 1191-15-7 | C8H19Al
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure, Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisobutylaluminium hydride
Farbe Nicht benannt
Namenshinweis 1.0M Solution in Heptane
CAS 1191-15-7, 142-82-5
Schmelzpunkt -70.0°C
Summenformel C8H19Al
Strukturformel [(CH3)2CHCH2]2AIH
MDL-Nummer MFCD00008928
Beilstein 04, IV, 4400
Konzentration 19.5 to 20.5% (DIBAL-H, on Al basis)
Fieser 01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123
Dichte 0.7000g/mL
Merck Index 15, 3212
Synonym DIBAL-H, 1.0M solution in heptane
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons
Formelmasse 142.22
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.7
Menge 800 mL
Flammpunkt −1°C
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisobutylaluminium hydride, 1.0M solution in heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P334-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.