Learn More
Diisobutylaluminiumchlorid, ≥ 98 %, 25 % w/w in Hexan, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11386389
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11386389 25 g 25 Gramm
11396389 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11386389
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089039.ND
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Katalysatorkomponente in Katalysatorsystemen vom Typ Ziegler-Natta; in Alkylierungsreaktionen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1779-25-5
Summenformel C8H18AlCl
Molekulargewicht (g/mol) 176.664
MDL-Nummer MFCD00008927
InChI-Schlüssel HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym diisobutylaluminum chloride, chlorodiisobutylaluminium, chlorodiisobutylaluminum, diisobutylchloroaluminum, aluminum, chlorobis 2-methylpropyl, aluminum, chlorodiisobutyl, bis isobutyl aluminum chloride, diisobutylaluminum monochloride, chlorobis 2-methylpropyl aluminum, alluminio diisobutil-monocloruro italian
PubChem CID 15688
IUPAC-Name Chlor-bis(2-methylpropyl)aluman
SMILES CC(C)C[Al](CC(C)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisobutylaluminum chloride
Farbe Farblos
Dichte 0.72 g/mL
Strukturformel [(CH3)2CHCH2]2AlCl
Menge 25 g
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in aromatic,saturated aliphatic and cycloaliphatic hydrocarbon. Reacts with water.
Formelmasse 176.67
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssig