Learn More
Diisobutylaluminiumhydrid, 1 M-Lösung in Toluol, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11369208 50 mL 50 Milliliter
15454875 100 mL 100 Milliliter
11359208 200 mL -
15464875 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11369208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042591.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-15-7
MDL-Nummer MFCD00008928
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisobutylaluminum hydride
Farbe Farblos
Dichte 0.805 g/mL
Siedepunkt ∼110°C
Flammpunkt 4°C (40°F)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel [(CH3)2CHCH2]2AlH
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Beilstein 4123663
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 142.22
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Diisobutylaluminum hydride