Learn More
Diisobutylaluminiumhydrid, 1 M-Lösung in Toluol, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15464875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464875 500 mL 500 Milliliter
11369208 50 mL 50 Milliliter
15454875 100 mL 100 Milliliter
11359208 200 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15464875 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042591.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-15-7
MDL-Nummer MFCD00008928
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisobutylaluminum hydride
Farbe Farblos
Dichte 0.805 g/mL
Siedepunkt ∼110°C
Flammpunkt 4°C (40°F)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel [(CH3)2CHCH2]2AlH
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3399
Beilstein 4123663
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 142.22
Physikalische Form Flüssigkeit