Learn More
Diisobutylaluminiumhydrid, 1 M-Lösung in Toluol
Artikelnummer. 15460837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460837 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15460837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14718.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 1191-15-7 | C8H19Al
Diisobutylaluminum hydride reduces chiral ?-silyloxy esters to the corresponding enantiomerically-pure hydroxy aldehydes. I t is used in Pd-catalyzed reductive debromination of secondary alkyl bromides, O-Debenzylation and ring opening of perbenzylated furanosides and convenient in situ generation of HZrCp2Cl from ZrCp2Cl2 and DIBAL-H.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diisobutylaluminiumhydrid reduziert die chiralen ɑ-Silyloxigen-Ester auf die entsprechenden enantiomerisch-reinen Hydroxyaldehyde. Wird bei der Pd-katalysierten reduktiven Debromierung sekundärer Alkylbromide, der O-Debenzylation und der Ringöffnung verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisobutylaluminum hydride
CAS 1191-15-7
Dichte 0.805
Siedepunkt ∼110°C
Flammpunkt 4°C (40°F)
Summenformel C8H19Al
Strukturformel [(CH3)2CHCH2]2AlH
MDL-Nummer MFCD00008928
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3399
Beilstein 4123663
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym DIBAH; DIBAL-H
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 142.22