Learn More
Diisobutylaluminiumhydrid, 25 % w/w in Hexan, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11389208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
200 mL
800 mL
Packungsgröße:
200 Milliliter
50 Milliliter
800 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389208 50 mL 50 Milliliter
11379208 200 mL 200 Milliliter
11399208 800 mL 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042592.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-15-7
MDL-Nummer MFCD00008928
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisobutylaluminum hydride
Dichte 0.701 g/mL
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel [(CH3)2CHCH2]2AlH
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 142.22
Physikalische Form Flüssigkeit