Learn More
Diisobutylaluminiumhydrid, 25 % w/w in Hexan
Artikelnummer. 15491817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491817 50 mL 50 Milliliter
15401827 250 mL 250 Milliliter
15411827 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15491817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042588.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Reduktionsmittel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-15-7
MDL-Nummer MFCD00008928
Synonym DIBAL-H
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisobutylaluminum hydride
Farbe Farblos
Dichte 0.701g/mL
Strukturformel [(CH3)2CHCH2]2AlH
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Formelmasse 142.22
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisobutylaluminum hydride, 25% w/w in hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.