Learn More
Diisobutylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398276 1000 mL 1 Liter
11378276 100 mL 100 Milliliter
11388276 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15495.AU
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-96-3 | C8H20N | 130.25 g/mol
Diisobutylamine was used to study the effect of achiral amine on hydrogenation of ethyl pyruvate over cinchonidine-Pt/Al2O3 catalyst system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diisobutylamin wurde verwendet, um die Wirkung von Achiralamin auf die Hydrierung von Ethylpyruvat auf das Cinchonidin-Pt/Al2-O-3-Katalysatorsystem zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 5 g/l bei 20 °C
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-96-3
Summenformel C8H20N
Molekulargewicht (g/mol) 130.25
MDL-Nummer MFCD00008930
InChI-Schlüssel OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O
Synonym diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine
PubChem CID 8085
IUPAC-Name 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amin
SMILES CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisobutylamine
Schmelzpunkt -77°C
Dichte 0.744
Siedepunkt 137°C to 139°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Brechungsindex 1.409
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2361
Beilstein 1209251
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 5g/L (20°C).
Formelmasse 129.25
Reinheit (%) 99%