Learn More
Diisobutylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diisobutylamine |
| CAS | 110-96-3 |
| Summenformel | C8 H19 N |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Propanamine, 2-methyl-N-(2-methylpropyl)- (9CI, ACI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-1-propanamine (ACI), Diisobutylamine (6CI, 8CI), Di-iso-butylamine, N,N-Bis(2-methylpropyl)amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H19N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CNCC(C)C |
| IUPAC-Name | 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 129.24 |
| Formelmasse | 129.1517 |