Learn More
Diisodecyl-Phthalat, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 26761-40-0 |
| Siedebereich | 64 °C |
| Dichte | 0.79 g/cm3 |
| Siedepunkt | 64 °C |
| Summenformel | C28H46O4 |
| Menge | 1 ml |
| Synonym | Diisodecylphthalat, Bis 8-Methylnonylphthalat, Plastifiziertes ddp, DIDP-Weichmacher, Bis-Isodecylphthalat, Dii-Decylphthalat, Di-iso-decyl-Phthalat, di i-decyl phthalate, di-iso-decyl phthalate, sicol 184 |
| InChI-Schlüssel | ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 446.67 |
| PubChem CID | 33599 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diisodecyl phthalate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol