Learn More
(+)-Diisopinocampheylchloroboran, 1.8 M-Lösung in Hexanen, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10350134 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10350134 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10553044 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10350134 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388421000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112246-73-8 , 80-56-8 , 71-43-2 , 64742-89-8
Summenformel C20H34BCl
Molekulargewicht (g/mol) 320.75
MDL-Nummer MFCD00074808
InChI-Schlüssel PSEHHVRCDVOTID-NAVXHOJHSA-N
Synonym +-b-chlorodiisopinocamphenylborane
PubChem CID 133124869
IUPAC-Name chlorobis[(1S,2R,3S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-yl]borane
SMILES C[C@H]1[C@@H]2C[C@H](C[C@@H]1B(Cl)[C@H]1C[C@H]3C[C@@H]([C@@H]1C)C3(C)C)C2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Diisopinocampheylchloroborane
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 320.77
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.