Learn More
Diisopropanolamin, 98+ %, Summe der Isomere, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438377 250 g 250 Gramm
11428377 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18451.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-97-4 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Bis(2-hydroxypropyl)amine (Diisopropanolamine) is used to study its effects upon choline uptake and phospholipid synthesis in Chinese hamster ovary (CHO) cells. It is a versatile chemical that is widely used as an emulsifier, stabilizer, surfactant, and chemical building block. It can neutralize pH, act as a buffer (stabilize pH), or add basicity (alkalinity) to a solution. Major applications include personal care products, metalworking products, and natural gas purification. Diisopropanolamine is also used in coatings, paint strippers, paper, photographic intermediates, plastics, polyurethanes, and textiles. It is frequently used to neutralize fatty acids and sulfonic acidbased surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(2-Hydroxypropyl)amin (Diisopropanolamin) wird verwendet, um seine Auswirkungen auf die Cholinaufnahme und Phospholipid-Synthese in chinesischen Hamster-Eierstockzellen (CHO) zu untersuchen. Es ist eine vielseitige Chemikalie, die häufig als Emulgator, Stabilisator, Tensid und chemischer Baustein verwendet wird. Es kann den pH-Wert neutralisieren, als Puffer dienen (den pH-Wert stabilisieren) oder einer Lösung Basenität (Alkalinität) hinzufügen. Zu den wichtigsten Anwendungen gehören Produkte für die persönliche Pflege, Metallverarbeitung und Erdgasreinigung. Diisopropanolamin wird auch für Beschichtungen, Farbabstreifern, Papier, fotografische Zwischenprodukte, Kunststoffe, Polyurethanen und Textilien verwendet. Es wird häufig zur Neutralisierung von Fettsäuren und Tensiden auf Sulfonsäure-Basis verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 20° C870g/l. Mischbar in Alkohol.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit und Licht lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-97-4
Summenformel C6H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
MDL-Nummer MFCD00004531
InChI-Schlüssel LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYNA-N
Synonym diisopropanolamine, 1,1'-iminodipropan-2-ol, bis 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1,1'-iminobis, bis 2-propanol amine, 1,1'-iminodi-2-propanol, dipa alcohol, di-2-propanolamine, 1,1'-azanediylbis propan-2-ol, dipropyl-2,2'-dihydroxy-amine
PubChem CID 8086
IUPAC-Name 1-[(2-Hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMILES CC(O)CNCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropanolamine
Namenshinweis sum of isomers
Schmelzpunkt 38°C to 45°C
Dichte 1.004
Siedepunkt 249°C to 250°C
Flammpunkt 130°C (266°F)
Geruch Amine-like
Menge 250 g
Beilstein 605363
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,3195
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 20°C 870g/L. Miscible in alcohol.
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropanolamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropanolamine