Learn More
Diisopropanolamin, TRC
Artikelnummer. 30385944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385944 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385944 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44700050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-propanol)amine
CAS 110-97-4
Summenformel C6 H15 N O2
Menge 50 g
Synonym 2-Propanol, 1,1'-iminodi- (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Iminobis[2-propanol], 1,1'-Iminodi-2-propanol, 1-(2-Hydroxypropylamino)propan-2-ol, 1-[(2-Hydroxypropyl)amino]propan-2-ol, Bis(2-hydroxypropyl)amine, Bis(2-propanol)amine, DIPA, DIPA (alcohol), Di-2-propanolamine, Diisopropanolamine, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)amine, N,N-Diisopropanolamine, NSC 4963
InChI-Formel InChI=1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(O)CNCC(C)O
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxypropylamino)propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 133.189
Formelmasse 133.1103