Learn More
Diisopropyl Azodicarboxylat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091781 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10091781 100 g 100 Gramm
10570812 5 g 5 Gramm
10329040 25 g -
15194027 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10091781 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 327561000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2446-83-5 | C8H14N2O4 | 202.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X Bindungsbildung (Halogen), Radikalische Initiatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2446-83-5
Summenformel C8H14N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
MDL-Nummer MFCD00008875
InChI-Schlüssel VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
Synonym z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
PubChem CID 56776520
IUPAC-Name Propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxycarbonyliminocarbamat
SMILES CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Diisopropyl azodicarboxylate
Namenshinweis 94%
Schmelzpunkt 3.0°C to 5.0°C
Farbe Orange-Gelb bis Rot
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 75.0°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt 106°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4180 to 1.4220
Menge 100 g
Fieser 17,39
Merck Index 15,3217
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropyl azodicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.