Learn More
Diisopropyl Azodicarboxylat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10570812 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10570812 5 g 5 Gramm
10329040 25 g -
10091781 100 g 100 Gramm
15194027 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10570812 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 327560050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2446-83-5 | C8H14N2O4 | 202.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X Bindungsbildung (Halogen), Radikalische Initiatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2446-83-5
Summenformel C8H14N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
MDL-Nummer MFCD00008875
InChI-Schlüssel VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
Synonym z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
PubChem CID 56776520
IUPAC-Name Propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxycarbonyliminocarbamat
SMILES CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl azodicarboxylate
Namenshinweis 94%
Schmelzpunkt 3.0°C to 5.0°C
Farbe Orange-Gelb bis Rot
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 75.0°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt 106°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4180 to 1.4220
Menge 5 g
Fieser 17,39
Merck Index 15,3217
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl azodicarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.