Learn More
Diisopropyl Azodicarboxylat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11328405
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11328405 100 g 100 Gramm
11318405 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11328405 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10386.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2446-83-5 | C8H14N2O4 | 202.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Diisopropyl-Azodicarboxylat wird als wichtiges Reagenz bei der Herstellung vieler organischer Verbindungen verwendet. Es wird in Verbindung mit Triphenylphosphin in der Mitsunobu-Reaktion von Alkoholen, Säuren und Amiden verwendet. Es wirkt als Reaktant bei der Herstellung von Chromenen, die klassischen Cannabinoiden, norbornenbasierten guanidinreichen Polymeren und organischen Akzeptor-Donor-Akzeptor-Farbstoffen ähneln.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Alkoholen und Metallsalzen. Zersetzt sich heftig bei oder über: 100 0C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2446-83-5
Summenformel C8H14N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
MDL-Nummer MFCD00008875
InChI-Schlüssel VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
Synonym z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
PubChem CID 56776520
IUPAC-Name Propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxycarbonyliminocarbamat
SMILES CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Diisopropyl azodicarboxylate
Schmelzpunkt 3°C to 5°C
Dichte 1.027
Siedepunkt 74°C to 75°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.42
Menge 100 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1912326
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 94%