Learn More
Diisopropyl-Bromomethylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11363227 5 g 5 Gramm
11373227 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13763.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.70 €
    69.65 € / 5 Gramm
    Sparen 7.05 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 98432-80-5 | C7H16BrO3P | 259.08 g/mol
Diisopropyl bromomethylphosphonate, is used as an organophosphorus intermediate. It is also used as a biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diisopropyl-Bromomethyl-Phosphonat wird als Organophosphorintermediär verwendet. Wird auch als biochemisches Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98432-80-5
Summenformel C7H16BrO3P
Molekulargewicht (g/mol) 259.08
MDL-Nummer MFCD00236036
InChI-Schlüssel JNONGIUWXHOEEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl bromomethylphosphonate, bromomethylphosphonic acid diisopropyl ester, diisopropyl bromomethyl phosphonate, bromomethylphosphonate diisopropyl ester, 2-bromomethyl propan-2-yloxy phosphoryl oxypropane
PubChem CID 4366885
IUPAC-Name 2-[Brommethyl(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropan
SMILES CC(C)OP(=O)(CBr)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl bromomethylphosphonate
Siedepunkt 80°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.4495
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 4740388
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 259.09
Reinheit (%) 97%