Learn More
Cyanmethanphosphonsäurediisopropylester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499687 5 g 5 Gramm
11409697 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11499687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22163.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 21658-95-7 | C8H16NO3P | 205.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21658-95-7
Summenformel C8H16NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 205.194
MDL-Nummer MFCD00009812
InChI-Schlüssel MQDIIJHQSUNBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl cyanomethyl phosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate,, acmc-20al7r, diisopropoxyphosphinylacetonitrile, 2-di propan-2-yloxy phosphorylacetonitrile, diisopropyl cyanomethylphosphonate 5g, phosphonic acid,p-cyanomethyl-, bis 1-methylethyl ester
PubChem CID 88997
IUPAC-Name 2-Di(propan-2-yloxy)phosphorylacetonitril
SMILES CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl cyanomethylphosphonate
Dichte 1.039
Siedepunkt 108°C to 110°C (0.08 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4295
Menge 5 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 1946176
Formelmasse 205.19
Reinheit (%) 97%