Learn More
Diisopropylcyanomethylphosphonat, TRC
Artikelnummer. 30376634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376634 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376634 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD525420250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl Cyanomethylphosphonate
CAS 21658-95-7
Summenformel C8H16NO3P
Menge 250 mg
Synonym Diisopropyl Phosphonoacetonitrile, (Cyanomethyl)phosphonic Acid Diisopropyl Ester, (Cyanomethyl)phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester
InChI-Formel InChI=1S/C8H16NO3P/c1-7(2)11-13(10,6-5-9)12-8(3)4/h7-8H,6H2,1-4H3
SMILES CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C
IUPAC-Name 2-Di(propan-2-yloxy)phosphorylacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 205.19
Formelmasse 205.0868