Learn More
Diisopropylcyanomethylphosphonat, TRC
Artikelnummer. 30386618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386618 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386618 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD5254201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl Cyanomethylphosphonate
CAS 21658-95-7
Summenformel C8H16NO3P
Menge 1 g
Synonym Diisopropyl Phosphonoacetonitrile, (Cyanomethyl)phosphonic Acid Diisopropyl Ester, (Cyanomethyl)phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester
InChI-Formel InChI=1S/C8H16NO3P/c1-7(2)11-13(10,6-5-9)12-8(3)4/h7-8H,6H2,1-4H3
SMILES CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C
IUPAC-Name 2-Di(propan-2-yloxy)phosphorylacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 205.19
Formelmasse 205.0868