Learn More
Diisopropylcyanomethylphosphonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diisopropyl Cyanomethylphosphonate |
| CAS | 21658-95-7 |
| Summenformel | C8H16NO3P |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Diisopropyl Phosphonoacetonitrile, (Cyanomethyl)phosphonic Acid Diisopropyl Ester, (Cyanomethyl)phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16NO3P/c1-7(2)11-13(10,6-5-9)12-8(3)4/h7-8H,6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C |
| IUPAC-Name | 2-Di(propan-2-yloxy)phosphorylacetonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 205.19 |
| Formelmasse | 205.0868 |