Learn More
Diisopropylether, ≥99.0 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15606680
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 15606680
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 6738031L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, enthält entweder BHT oder Hydrochinon als Stabilisator, ≥ 99.0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-20-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00008880
InChI-Schlüssel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diisopropylether, Isopropylether, Propan, 2,2'-oxybis, 2-Isopropoxypropan, Diisopropyloxid, 2,2'-Oxydipropan, bis-Isopropylether, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-Name 2-Propan-2-yloxypropan
SMILES CC(C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropylether
Schmelzpunkt -86 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.725 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 67 °C bis 70 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHOCH(CH3)2
Menge 1 l
UN-Nummer UN1159
Beilstein 1731256
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
Formelmasse 102.17 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %