Learn More
Diisopropylether, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15631670 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 L
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15631670 1 l Glasflasche 1 Liter
15641670 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15618330 4 L Aluminiumflasche 4 Liter
3 options
Artikelnummer. 15631670
Marke: Honeywell Research Chemicals 1853021L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, enthält entweder BHT oder Hydrochinon als Stabilisator, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-20-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00008880
InChI-Schlüssel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diisopropylether, Isopropylether, Propan, 2,2'-oxybis, 2-Isopropoxypropan, Diisopropyloxid, 2,2'-Oxydipropan, bis-Isopropylether, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-Name 2-Propan-2-yloxypropan
SMILES CC(C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropylether
Namenshinweis Enthält entweder BHT oder Hydrochinon als Stabilisator
Schmelzpunkt -86 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.725 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 70 °C
Explosionsgrenze 1 bis 21 % (100 °F)
Flammpunkt −29 °C (−20.2 °F)
Zündpunkt 827 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHOCH(CH3)2
Brechungsindex n20/D 1.367 (Lit.)
Menge 1 l
UN-Nummer UN1159
Beilstein 1731256
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
Formelmasse 102.17 mol
Dampfdruck 120 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.