Learn More
Diisopropylfluorphosphat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diisopropyl fluorophosphate |
| CAS | 55-91-4 |
| Schmelzpunkt | -82.0°C |
| Dichte | 1.0550g/mL |
| Siedepunkt | 62.0°C (9.0 mmHg) |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
| Verpackung | Ampulle |
| Summenformel | C6H14FO3P |
| Strukturformel | [(CH3)2CHO]2P(O)F |
| Menge | 1 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diisopropyl fluorophosphate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.