Learn More
Diisopropylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,4-Dimethyl-3-pentanone is used in an experimental method to measure the equilibrium isotopic fractionation factor (αeq ) for C-bound H positions adjacent to carbonyl group in ketones.It is a carbonyl compound used in an experimental method to measure the equilibrium isotopic fractionation factor (αeq ) for C-bound H positions adjacent to carbonyl group in ketones. Isobutyrone is a very useful synthetic intermediate. It is an intermediate used to prepare α-aryl ketones. It is also used in Grignard reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,4-Dimethyl-3-Pentanon wird in einer experimentellen Methode zur Messung des gleichgewichtsbezogenen isotopischen Fraktionierungsfaktors (αeq) für C-gebundene H-Positionen neben der Carbonylgruppe in Ketonen verwendet. Es handelt sich um eine Carbonylverbindung, die in einer experimentellen Methode zur Messung des gleichgewichtsbezogenen isotopischen Fraktionierungsfaktors (αeq) für C-gebundene H-Positionen in der Carbonylgruppe in Ketonen verwendet wird. Isobutyron ist ein sehr nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Es handelt sich um ein Zwischenprodukt zur Vorbereitung von α-Arylketonen. Wird auch bei Grignard-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Von elektrostatischen Aufladungen fernhalten.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Diisopropyl ketone |
| Schmelzpunkt | -69°C |
| Dichte | 0.803 |
| Siedepunkt | 124°C to 125°C |
| Flammpunkt | 15°C (59°F) |
| Brechungsindex | 1.399 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN1224 |
| Beilstein | 773782 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol. |
| Show More |
Safety and Handling
- Diisopropyl ketone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ketone