Learn More
Diisopropylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425313 500 g 500 Gramm
11415313 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425313 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12875.36
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 565-80-0 | C7H14O | 114.188 g/mol
2,4-Dimethyl-3-pentanone is used in an experimental method to measure the equilibrium isotopic fractionation factor (αeq ) for C-bound H positions adjacent to carbonyl group in ketones.It is a carbonyl compound used in an experimental method to measure the equilibrium isotopic fractionation factor (αeq ) for C-bound H positions adjacent to carbonyl group in ketones. Isobutyrone is a very useful synthetic intermediate. It is an intermediate used to prepare α-aryl ketones. It is also used in Grignard reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dimethyl-3-Pentanon wird in einer experimentellen Methode zur Messung des gleichgewichtsbezogenen isotopischen Fraktionierungsfaktors (αeq) für C-gebundene H-Positionen neben der Carbonylgruppe in Ketonen verwendet. Es handelt sich um eine Carbonylverbindung, die in einer experimentellen Methode zur Messung des gleichgewichtsbezogenen isotopischen Fraktionierungsfaktors (αeq) für C-gebundene H-Positionen in der Carbonylgruppe in Ketonen verwendet wird. Isobutyron ist ein sehr nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Es handelt sich um ein Zwischenprodukt zur Vorbereitung von α-Arylketonen. Wird auch bei Grignard-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Von elektrostatischen Aufladungen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 565-80-0
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.188
MDL-Nummer MFCD00008918
InChI-Schlüssel HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-pentanone, diisopropyl ketone, isobutyrone, isopropyl ketone, 3-pentanone, 2,4-dimethyl, diisopropylketone, unii-7aap3a50ig, iso-c3h7 2co, 7aap3a50ig, 2,4-dimethyl-pentan-3-one
PubChem CID 11271
IUPAC-Name 2,4-Dimethylpentan-3-on
SMILES CC(C)C(=O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl ketone
Schmelzpunkt -69°C
Dichte 0.803
Siedepunkt 124°C to 125°C
Flammpunkt 15°C (59°F)
Brechungsindex 1.399
Menge 500 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 773782
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%