Learn More
Alfa Aesar™ (-)-Diisopropyl-L-Malat, 97 %
Artikelnummer. 11445067
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11445067
Marke: Alfa Aesar™ B21960.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 83541-68-8
Summenformel C10H16O5
Molekulargewicht (g/mol) 216.23
MDL-Nummer MFCD00274300
InChI-Schlüssel DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
Synonym diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
PubChem CID 11333435
SMILES CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Diisopropyl-L-malate
Dichte 1.055
Siedepunkt 236°C to 238°C
Menge 5 g
IUPAC-Name (2S)-2-(propan-2-yl)-2-(propan-2-yloxy)butanedioate
Formelmasse 218.25
Reinheit (%) 97%