Learn More
Alfa Aesar™ (-)-Diisopropyl-L-Malat, 97 %
Artikelnummer. p-7026134
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11445067
Marke: Alfa Aesar™ B21960.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 83541-68-8
Summenformel C10H16O5
Molekulargewicht (g/mol) 216.23
MDL-Nummer MFCD00274300
InChI-Schlüssel DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
Synonym diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
PubChem CID 11333435
SMILES CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Diisopropyl-L-malate
Dichte 1.055
Siedepunkt 236°C to 238°C
Menge 5 g
IUPAC-Name (2S)-2-(propan-2-yl)-2-(propan-2-yloxy)butanedioate
Formelmasse 218.25
Reinheit (%) 97%