Learn More
(+)-Diisopropyl-L-Tartrat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468776 25 g 25 Gramm
11478776 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16941.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2217-15-4 | C10H18O6 | 234.248 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2217-15-4
Summenformel C10H18O6
Molekulargewicht (g/mol) 234.248
MDL-Nummer MFCD00064450
InChI-Schlüssel XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
Synonym +-diisopropyl l-tartrate, 2r,3r-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-isopropyl tartrate, diisoprropyl-l-tartrate, +-dipt, l-+-tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl l-tartrate, l-+-diisopropyl-tartrate, l-dipt, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, r,r-+/-, 1,4-diisopropyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 6453580
IUPAC-Name Dipropan-2-yl-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
SMILES CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Diisopropyl L-tartrate
Dichte 1.117
Siedepunkt 150°C to 151°C (11 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 25 g
Beilstein 1727863
Optische Drehung +16° (Neat)
Formelmasse 234.25
Reinheit (%) ≥98%