Learn More
(+)-Diisopropyl L-tartrate, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10134840 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
25 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10134840 25 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10134840 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 212030250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Diisopropyl L-tartrate
Namenshinweis 99%
CAS 2217-15-4
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.11g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H18O6
Strukturformel {-CH(OH)CO2CH(CH3)2}2
Brechungsindex 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00064450
Menge 25 g
Beilstein 03, 517
Fieser 13,276; 16,339; 12,493; 13,310
Spezifischer Drehzustand +17.25° (20°C neat)
Spezifische Drehung +16° to +18.5° (20°C, 589nm) (neat)
Synonym +-diisopropyl l-tartrate, 2r,3r-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-isopropyl tartrate, diisoprropyl-l-tartrate, +-dipt, l-+-tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl l-tartrate, l-+-diisopropyl-tartrate, l-dipt, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, r,r-+/-, 1,4-diisopropyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
InChI-Schlüssel XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
IUPAC-Name Dipropan-2-yl-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
Molekulargewicht (g/mol) 234.248
PubChem CID 6453580
Formelmasse 234.25
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Viscous Liquid