Learn More
(+)-Diisopropyl-L-Tartrat, TRC
Artikelnummer. 30376192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376192 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376192 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD455325250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Diisopropyl L-Tartrate
CAS 2217-15-4
Summenformel C10H18O6
Menge 250 g
Synonym 2,3-Dihydroxy-(2R,3R)-butanedioic Acid 1,4-Bis(1-methylethyl) Ester, 2,3-Dihydroxy-(2R,3R)-butanedioic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, 2,3-Dihydroxy-[R-(R*,R*)]-butanedioic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Tartaric Acid Diisopropyl Ester, (+)-Tartaric Acid Diisopropyl Ester, (+)-DIPT, (+)-Tartaric acid diisopropyl ester, Bis(1-methylethyl) [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate, Diisopropyl (+)-L-tartrate, Diisopropyl (+)-tartrate, Diisopropyl (2R,3R)-tartrate, Diisopropyl L-(+)-tartrate, Diisopropyl L-tartrate, Diisopropyl R,R-tartrate, Diisopropyl tartrate, L-(+)-Diisopropyl tartrate, L-(+)-Tartaric acid diisopropyl ester, L-DIPT
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
IUPAC-Name Dipropan-2-yl-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
Molekulargewicht (g/mol) 234.25
Formelmasse 234.1103