Learn More
Diisopropylphosphit 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470258 25 g 25 Gramm
11480258 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23800.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1809-20-7 | C6H14O3P- | 165.149 g/mol
Diisopropyl phosphite is used as antiwear lubricant additive together with triphenyl thiophosphate on T8 steel/Al2O3 ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diisopropylphosphit wird zusammen mit Triphenylthiophosphat auf T8-Stahl/Al2O3-Keramik als Verschleißschmiermittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1809-20-7
Summenformel C6H14O3P-
Molekulargewicht (g/mol) 165.149
MDL-Nummer MFCD00117905
InChI-Schlüssel IWEDBEZKWHRUJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylphosphite, acmc-1bsaz, phosphorous acid diisopropyl anion, phosphorous acid, bis 1-methylethyl ester
PubChem CID 21884976
IUPAC-Name Dipropan-2-ylphosphit
SMILES CC(C)OP([O-])OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl phosphite
Dichte 0.99
Siedepunkt 72°C to 75°C (10 mmHg)
Flammpunkt 112°C (234°F)
Strukturformel [(CH3)2CHO]2P(O)H
Brechungsindex 1.4075
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,chloroform.
Formelmasse 166.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl phosphonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl phosphonate