Learn More
Diisopropylsulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499207 10 g 10 Gramm
11409217 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21302.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 625-80-9 | C6H14S | 118.24 g/mol
Used as a flavoring agents and intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendung als Aromastoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-80-9
Summenformel C6H14S
Molekulargewicht (g/mol) 118.24
MDL-Nummer MFCD00008895
InChI-Schlüssel XYWDPYKBIRQXQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl sulfide, isopropyl sulfide, propane, 2,2'-thiobis, 2,4-dimethyl-3-thiapentane, isopropyl sulphide, diisopropyl sulphide, 2,2'-thiodipropane, 2-isopropylsulfanyl propane, 2-propan-2-ylsulfanyl propane, isopropylsulfide
PubChem CID 12264
SMILES CC(C)SC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl sulfide
Dichte 0.814
Siedepunkt 119°C to 120°C
Flammpunkt 7°C (44°F)
Geruch Stench
Strukturformel (CH3)2CHSCH(CH3)2
Brechungsindex 1.4385
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1731257
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
IUPAC-Name 2-(propan-2-ylsulfanyl)propane
Formelmasse 118.24
Reinheit (%) 99%