Learn More
Diisopropylamin 2,2-Dichloracetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diisopropylamine 2,2-Dichloroacetate |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H15N.C2H2Cl2O2/c1-5(2)7-6(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-7H,1-4H3;1H,(H,5,6) |
| Formelmasse | 229.0636 |