Learn More
Diisopropylamin-Dichloracetat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7053717
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15457868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61341.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 660-27-5
Summenformel C8H17Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 230.13
MDL-Nummer MFCD00868288
InChI-Schlüssel ILKBHIBYKSHTKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylamine dichloroacetate, diisopropylammonium dichloroacetate, diisopropylamine 2,2-dichloroacetate, vasculopatina, dipromonium, cubisol, dapocel, disotat, kalodil, oxypangam
PubChem CID 12617
IUPAC-Name 2,2-Dichloressigsäure;-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMILES OC(=O)C(Cl)Cl.CC(C)NC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropylamine dichloroacetate
Farbe Weiß
Strukturformel [(CH3)2CH]2NH·Cl2CHCO2H
Menge 250 mg
Formelmasse 230.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver