Learn More
Diisopropylaminomethyliden-(diisopropyl)-Aammonium-Tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11995961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
11995961 1 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11995961 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435700010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 280.0°C to 284.0°C
CAS 369405-27-6
Farbe Weiß bis Beige
Physikalische Form Pulver oder Feststoff
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C13H29BF4N2
MDL-Nummer MFCD15144860
Synonym n,n,n',n'-tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate, diisopropylamino methylidene diisopropylazanium tetrafluoroborate, bis-diisopropylamino methylium tetrafluoroborate, n-diisopropylamino methylene-n-diisopropylaminium tetrafluoroborate, n-diisopropylamino methylene-n-isopropylpropan-2-aminium tetrafluoroborate, n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate
InChI-Schlüssel PEKVUVXZBLFOHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CC(C)N(C=[N+](C(C)C)C(C)C)C(C)C
IUPAC-Name Tetrafluorboranuid; {[Bis(propan-2-yl)amino]methyliden}bis(propan-2-yl)azanium
Molekulargewicht (g/mol) 300.19
PubChem CID 11077431
Formelmasse 300.19
Reinheit (%) 97%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke