Learn More
Diisopropylphosphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10539613 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10539613 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10756183 10 g Glasflasche 10 Gramm
10005752 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10539613 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 383400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.35 €
    59.10 € / 2.5 Gramm
    Sparen 4.25 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20491-53-6 | C6H15P | 118.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropylphosphine
CAS 20491-53-6, 110-54-3
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 0.6700g/mL
Flammpunkt −22°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H15P
Strukturformel [(CH3)2CH]2PH
MDL-Nummer MFCD00233814
Menge 2.5 g
Relative Dichte 0.67
Synonym diisopropylphosphine, di-isopropylphosphine, di-i-propylphosphine, diisopropylphosphane, phosphine, diisopropyl, phosphine, bis 1-methylethyl, ipr2ph, di-iso-propylphosphine, di-iso-propyl phosphine, di propan-2-yl phosphane
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel WDIIYWASEVHBBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)PC(C)C
IUPAC-Name Di(propan-2-yl)phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 118.16
PubChem CID 536496
Formelmasse 118.16
Reinheit (%) 9 to 11% (Total base)
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.