Learn More
Lauroylperoxid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11303466 500 g
11393456 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14310.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105-74-8 | C24H46O4 | 398.628 g/mol
Lauroyl peroxide acts as a bleaching agent, drying agent for fats, oils and waxes. Further, it serves as a polymerization initiator as well as vulcanizing agent. In addition to this, it plays an important role for high-pressure polyethylene and food used in bleaching agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lauroylperoxid wirkt als Bleichmittel, Trockenmittel für Fette, Öle und Wachse. Dient darüber hinaus als Polymerisationsinitiator sowie Vulkanisationsmittel. Spielt außerdem eine wichtige Rolle für Hochdruckpolyethylen und Lebensmittel, die in Bleichmitteln verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ölen und organischen Lösungsmitteln. Schwer löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Metallen, Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen, starken Reduktionsmitteln und brennbaren Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-74-8
Summenformel C24H46O4
Molekulargewicht (g/mol) 398.628
MDL-Nummer MFCD00008964
InChI-Schlüssel YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
IUPAC-Name Dodecanoyl-dodecanperoxoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lauroyl peroxide
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Dichte 0.91
Menge 500 g
UN-Nummer UN3106
Beilstein 1804936
Löslichkeitsinformationen Soluble in oils and organic solvents. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 398.63
Reinheit (%) 97%