Learn More
Lauroylperoxid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046436
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. Menge
11393456 100 g
11303466 500 g
2 options
Artikelnummer. 11393456
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14310.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 105-74-8 | C24H46O4 | 398.628 g/mol
Lauroyl peroxide acts as a bleaching agent, drying agent for fats, oils and waxes. Further, it serves as a polymerization initiator as well as vulcanizing agent. In addition to this, it plays an important role for high-pressure polyethylene and food used in bleaching agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lauroylperoxid wirkt als Bleichmittel, Trockenmittel für Fette, Öle und Wachse. Dient darüber hinaus als Polymerisationsinitiator sowie Vulkanisationsmittel. Spielt außerdem eine wichtige Rolle für Hochdruckpolyethylen und Lebensmittel, die in Bleichmitteln verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ölen und organischen Lösungsmitteln. Schwer löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Metallen, Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen, starken Reduktionsmitteln und brennbaren Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-74-8
Summenformel C24H46O4
Molekulargewicht (g/mol) 398.628
MDL-Nummer MFCD00008964
InChI-Schlüssel YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
IUPAC-Name Dodecanoyl-dodecanperoxoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lauroyl peroxide
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Dichte 0.91
Menge 100 g
UN-Nummer UN3106
Beilstein 1804936
Löslichkeitsinformationen Soluble in oils and organic solvents. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 398.63
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lauroyl peroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Organisches Peroxid Typ C & D
Gefahrenhinweis
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lauroyl peroxide