Learn More
Dilauroylperoxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dilauroyl Peroxide |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 398.3396 |