Learn More
Dilithium-Tetrachlorcuprat, 0.1 M Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10112241 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10112241 25 ml 25 Milliliter
10346401 100 ml 100 Milliliter
10420831 500 ml -
3 options
Artikelnummer. 10112241
Marke: Thermo Scientific Acros 407830250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.226 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dilithium tetrachlorocuprate
Farbe Farblos
Namenshinweis 0.1M Solution in THF
CAS 15489-27-7, 109-99-9
Summenformel Cl4CuLi2
Strukturformel Li2CuCl4
MDL-Nummer MFCD00011081
Konzentration 0.09 to 0.12M
Fieser 04,163; 05,226; 06,203; 07,114; 08,176; 11,190; 12,195
Dichte 0.9100g/mL
InChI-Schlüssel HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Li+].[Li+].Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name Dilithium;Tetrachlorkupfer(2-)
Molekulargewicht (g/mol) 219.226
PubChem CID 11074879
Formelmasse 219.24
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.91
Menge 25 ml
Flammpunkt −17°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dilithium tetrachlorocuprate, 0.1M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.