Learn More
Thermo Scientific™ Diluflux™ Automated Gravimetric Dilutor and Homogenizer Laboratory Blender Accessories
Artikelnummer. 18809744
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Brühenbeutelständer
Düse
Trokar
Verpackungsmenge:
5 Stücke
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Verpackungsmenge Packungsgröße
18809744 Brühenbeutelständer Je 1 -
17153784 Trokar Je 1 1 Stück
17163784 Düse 5 Stücke 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18809744 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DB4003A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    589.63 €
    452.85 € / 1 Stück
    Sparen 136.78 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accurately dispense media and achieve powerful, quiet, reliable homogenization with maximum productivity in your sample preparation.
Achieve maximum productivity with the Thermo Scientific™ Diluflux™ Automated Gravimetric Dilutor and Homogenizer Laboratory Blender Accessories. Expand the flexibility and maintain long-term functionality of the two platforms with accessories that enable the use of different media formats (bottles/bags), enhance the user interface and support proper function of the system.
Zwei Dosierköpfe, die durch zwei Peristaltikpumpen am Diluflux gravimetrischen Verdünner gespeist werden, ermöglichen die gleichzeitige Nutzung von zwei Verdünnungslösungen. Der zuverlässige, leistungsstarke und leise Homogenizer Labormischer hat eine kleine Stellfläche und gewährleistet die schnelle und effiziente Homogenisierung der Probe. Das hier aufgeführte Zubehör ermöglicht die Verwendung folgender Komponenten:
  • alternative Behälter (Flaschen statt Beutel)
  • alternative Medienträger (Bouillonbeutel/-flaschen)
  • Ständer für Zusatz- bzw. Ersatzbeutel für einfache Vorbereitung
  • Aufbewahrungsbeutel für Inkubation
  • Probenbeschriftung
  • Wartung mit Ersatzteilen
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Vorführung des Verdünners, des Labormischers und/oder des Zubehörs wünschen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Brühenbeutelständer
Beschreibung Stand for broth bag
Zur Verwendung mit (Geräte) Diluflux Diluter, Homogenizer, Bag Stand
Verpackungsmenge Je 1