Learn More
Thermo Scientific™ DiluFlux Integral Stand for Broth Bags
Artikelnummer. 17173784
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DiluFlux-Probenverdünnung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17173784 DiluFlux-Probenverdünnung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17173784 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DB4109A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.00 €
    426.14 € / 1 Stück
    Sparen 46.86 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DiluFlux Stand for bagged media. Integrated to the unit, to hold one broth bag. Delivered with 4 screws + Torx screwdriver
Compatible with many prepared media formats, theeasy-to-clean, stainless steel DiluFlux Pro Dilutors are an ideal fit for any food testing laboratory.
Automated media dispensing and sample dilution
  • Compact and easy-to-use
  • Automated, rapid and accurate dispensing
  • Available with one or two pump heads for multiple media dispensing
  • Compatible with Dry-Bags and other media formats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Bag Stand
Zur Verwendung mit (Geräte) DiluFlux-Probenverdünnung